Merck
AXYRRF25CBKRS
Pipette filter tips for Packard® MPII and Janus®
conductive, racked, capacity 25 μL, black, pkg of 5x960tips/cs, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc RRF-25-CBK-R-S
Corning
opakowanie
pkg of 5x960tips/cs
pojemność
25 μL
kolor
black
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
Janus is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Packard is a registered trademark of PerkinElmer Inc.