Kluczowe dokumenty
AXYPCR96LPABBK
PCR microplate for ABI
low profile, size 96 wells, pkg of 4x25plates/cs, black
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom wells
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-LP-AB-BK
Corning
opakowanie
pkg of 4x25plates/cs
rozmiar
96 wells
kolor
black
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Products are available in China only.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)