Kluczowe dokumenty
AXYPCR96FSY
PCR microplate, full skirt
size 96 wells, conical bottom yellow polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom yellow polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-96-FS-Y
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
200 μL
typ wiązania
non-treated surface