Kluczowe dokumenty
AXYPCR48B
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 48 wells, conical bottom blue polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom blue polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-48-B
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
200 μL
rozmiar
48 wells
pojemność robocza
200 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)