Kluczowe dokumenty
AXYPCR38455C
Corning® Axygen® PCR Microplate
size 384 wells, conical bottom black polypropylene wells, maximum volume 55 μL, pkg of 5x10plates/cs
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 384
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom black polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384-55-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
55 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
50 μL
przydatność
suitable for (thermal cycling)
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)