Kluczowe dokumenty
AXYP96450RR
Round bottom assay plate
size 96 wells, round bottom red polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
red plate
round bottom red polypropylene wells
maksymalna pojemność:
500 μL
rozmiar:
96 wells
pojemność robocza:
450 μL
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
red plate
round bottom red polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-96-450R-R
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
450 μL
typ wiązania
non-treated surface
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)