Kluczowe dokumenty
AXYOTF180RS
Pipette tips for "OASIS" automated liquid handling system
capacity 180 μL, filtered, clear, sterile
Synonim(y):
pipet tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
Materiały
clear
sterylność
γ-irradiated
sterile
Właściwości
filtered robotic pipet tips
opakowanie
case of 960 tips racked
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc
Corning
pojemność
180 μL
Inne uwagi
Browse all pipette tips