Kluczowe dokumenty
AXYMTS1112C
MiniTube
12-strip, bulk pack, size 1.1 mL, pkg of 5x80strips/cs, non-sterile, polypropylene
Synonim(y):
probówki wirówkowe
Wybierz wielkość
1 PKG
922,00 zł
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
922,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc MTS-11-12-C
Corning
opakowanie
pkg of 5x80strips/cs
rozmiar
1.1 mL
Cechy i korzyści
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)