Kluczowe dokumenty
AXYAM384PCRRD
Sealing mat
for PCR microplates, size 384 wells, pkg of 5x10mats/cs
Wybierz wielkość
1 PKG
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc AM-384-PCR-RD
Corning
opakowanie
pkg of 5x10mats/cs
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
  • Folie uszczelniające11600 są używane w zastosowaniach związanych z przechowywaniem PCR.
  • Folie uszczelniające zapewniają odporność na wysokie temperatury.
  • Wykonane z autoklawowalnego silikonu klasy badawczej
  • Wielokrotnego użytku - po umyciu wybielaczem i przepłukaniu etanolem.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)