Kluczowe dokumenty
AV54575
Sigma-Aldrich
Anti-GFRA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GDNF family receptor α2, Anti-GDNFRB, Anti-NRTNR-ALPHA, Anti-NTNRA, Anti-RETL2, Anti-TRNR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, dog, mouse, rat, human, pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GFRA2(2675)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego GFRA2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GFRA2 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
GFRA2 to glikoproteiny związane z powierzchnią komórek, które pośredniczą w interakcjach rodziny ligandów czynnika neurotroficznego pochodzącego z komórek glejowych (GDNF) z receptorem RET, które są kluczowe dla rozwoju nerek i niektórych linii nerwów obwodowych. W badaniu wykazano, że gen GFRA2 jest związany z późnymi dyskinezami. Czynniki GDNF i neurturyna, wraz z ich receptorami, odpowiednio GFRA1 i GFRA2, są kluczowe dla przeżycia neuronów jelitowych w ludzkim jelicie grubym. W badaniu wykazano, że gen ten jest związany ze schizofrenią i odpowiedzią na klozapinę. Jest on związany z silnym bólem brzucha u pacjentów z rakiem trzustki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NVSPKGPSFQATQAPRVEKTPSLPDDLSDSTSLGTSVITTCTSVQEQGLK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Barrenschee et al.
Cell and tissue research, 354(2), 371-380 (2013-07-25)
Two of the glial-cell-line-derived neurotrophic factor (GDNF) family ligands (GFLs), namely GDNF and neurturin (NRTN), are essential neurotropic factors for enteric nerve cells. Signal transduction is mediated by a receptor complex composed of GDNF family receptor alpha 1 (GFRα1) for
J B Vanhorne et al.
Human genetics, 108(5), 409-415 (2001-06-21)
The glial-cell-line-derived neurotrophic factor (GDNF) family receptors alpha (GFRalpha) are cell surface bound glycoproteins that mediate interactions of the GDNF ligand family with the RET receptor. These interactions are crucial to the development of the kidney and some peripheral nerve
Renan P Souza et al.
Journal of psychiatric research, 44(11), 700-706 (2010-02-02)
GDNF (glial-cell-line derived neurotrophic factor) is a potent neurotrophic factor for dopaminergic neurons. Neuropsychiatric diseases and their treatments are associated with alterations in the levels of both GDNF and its receptor family (GDNF family receptor alpha or GFRA). GFRA1, GFRA2
Renan P Souza et al.
Psychopharmacology, 210(3), 347-354 (2010-04-07)
Tardive dyskinesia (TD) has a pharmacogenetic component in which the interaction of antipsychotic exposure with individual genetic variation mediates risk. The glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) signalling pathway has been associated with neuroprotective effects in central dopaminergic neurons and
Kun Wang et al.
Carcinogenesis, 35(1), 103-113 (2013-09-27)
Neurotrophic factors possess an emerging role in the pathophysiology of several gastrointestinal disorders, regulating innervation, pain sensation and disease-associated neuroplasticity. Here, we aimed at characterizing the role of the neurotrophic factor neurturin (NRTN) and its receptor glial-cell-line-derived neurotrophic factor receptor