Kluczowe dokumenty
AV53597
Sigma-Aldrich
Anti-INHA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Inhibin, α
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, goat, sheep, human, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... INHA(3623)
Opis ogólny
Gen NHA (inhibina, alfa) koduje podjednostkę alfa kompleksów białkowych inhibin A i B, które należą do rodziny TGF-beta. Jest zlokalizowany w syncytiotrofoblaście i pośrednim trofoblaście łożyska i może odgrywać rolę w mechanizmie porodu. INHA jest również znana jako inhibina α. Aktywina i inhibina to dwa blisko spokrewnione kompleksy białkowe zaangażowane w syntezę hormonu folikulotropowego (FSH). Są one produkowane w gonadach, przysadce mózgowej, łożysku, ciałku żółtym i innych narządach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego INHA
Zastosowanie
Przeciwciało anty-INHA produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/mL.
Działania biochem./fizjol.
Inhibiny ułatwiają regulację wielu procesów komórkowych, w tym proliferacji komórek, apoptozy, odpowiedzi immunologicznej i wydzielania hormonów. Utrata ekspresji inhibinyα skutkuje rakiem prostaty o wysokim stopniu złośliwości. Hormon folikulotropowy (FSH) stymuluje wydzielanie inhibiny z komórek ziarnistych pęcherzyków jajnikowych w jajnikach. Z kolei inhibina hamuje wydzielanie FSH. Wydzielanie inhibiny jest zmniejszane przez GHRH i zwiększane przez insulinopodobny czynnik wzrostu-1. Inhibina może obejmować konkurowanie z aktywiną o wiązanie z receptorami aktywiny i wiązanie z receptorami specyficznymi dla inhibiny. Aktywina, inhibina i folistatyna uczestniczą jako wewnątrzjajnikowe cząsteczki regulacyjne zaangażowane w proliferację komórek pęcherzykowych, różnicowanie, steroidogenezę, dojrzewanie oocytów i funkcję ciałka żółtego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GLAQEAEEGLFRYMFRPSQHTRSRQVTSAQLWFHTGLDRQGTAASNSSEP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matías L Stangaferro et al.
Animal reproduction science, 148(3-4), 97-108 (2014-07-09)
Cystic ovarian disease (COD) is an important cause of infertility in dairy cattle. Although many researchers have focused their work on the endocrine changes related to this disease, evidence indicates that intraovarian components play an important role in follicular persistence.
G M Lambert-Messerlian et al.
Molecular and cellular endocrinology, 225(1-2), 101-108 (2004-09-29)
To date, the only routine clinical application of inhibin or activin measurement in testing for fetal abnormalities has been the use of inhibin A in prenatal screening for trisomy 21 (Down syndrome). Second trimester maternal serum levels of inhibin A
P van Zonneveld et al.
Human reproduction (Oxford, England), 18(3), 495-501 (2003-03-05)
The cause of declining fertility with age, in women who still have regular menstrual cycles, is not clear. Follicle development, endometrial growth and hormonal patterns were evaluated in cycles of older women (aged 41-46 years; n = 26) who previously
Stefano Luisi et al.
Human reproduction update, 11(2), 123-135 (2004-12-25)
A great deal of new information has arisen in the recent years concerning inhibin physiology and clinical relevance in reproductive medicine. It is now recognized that the two inhibin isoforms, named inhibin A and inhibin B, are produced by the
A Kondi-Pafiti et al.
Clinical and experimental obstetrics & gynecology, 40(1), 109-112 (2013-06-04)
The aim of the study was to examine, by an immunohistochemical method, the distribution of Inhibin-A and -B, in placentas from normal and pathological gestations. Sixty-two specimens of placental tissue were examined: i) ten cases from early gestations, ii) 28