Kluczowe dokumenty
AV53590
Sigma-Aldrich
Anti-ACRV1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Acrosomal vesicle protein 1, Anti-D11S4365, Anti-SP-10, Anti-SPACA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ACRV1(56)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ACRV1
Działania biochem./fizjol.
ACRV1 jest specyficznym dla jąder antygenem różnicującym, białkiem pęcherzyka akrosomalnego 1, które powstaje w pęcherzyku akrosomalnym podczas spermatogenezy i jest związane z błonami akrosomalnymi i macierzą dojrzałych plemników. Białko pęcherzyka akrosomalnego 1 może być zaangażowane w wiązanie lub penetrację strefy plemników i jest potencjalnym immunogenem szczepionki antykoncepcyjnej dla ludzi. Gen ten koduje specyficzny dla jąder antygen różnicujący, białko pęcherzyka akrosomalnego 1, które powstaje w pęcherzyku akrosomalnym podczas spermatogenezy i jest związane z błonami akrosomalnymi i macierzą dojrzałych plemników. Gen ten składa się z 4 eksonów, a jego alternatywny splicing generuje wiele różnych transkryptów, które kodują izoformy białka w zakresie od 81 do 265 aminokwasów. Najdłuższy transkrypt jest najbardziej obfity, obejmując 53-72% całkowitej wiadomości białka 1 pęcherzyka akrosomalnego; drugi co do wielkości transkrypt obejmuje 15-32%; trzeci i czwarty co do wielkości transkrypt stanowią odpowiednio 3,4-8,3% i 8,7-12,5%; a pozostałe transkrypty łącznie stanowią < 1% całkowitej wiadomości białka 1 pęcherzyka akrosomalnego. Sugeruje się, że w obrębie tego genu występują zjawiska kryptycznego splicingu i pomijania eksonów. Białko pęcherzyka akrosomalnego 1 może być zaangażowane w wiązanie lub penetrację strefy plemników i jest potencjalnym immunogenem szczepionki antykoncepcyjnej dla ludzi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MNRFLLLMSLYLLGSARGTSSQPNELSGSIDHQTSVQQLPGEFFSLENPS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)