Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV51692
Sigma-Aldrich
Anti-MICALL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686M2226, Anti-FLJ45921, Anti-KIAA1668, Anti-MICAL-L1, Anti-MICAL-like 1, Anti-MIRAB13
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MICALL1(85377)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego MICALL1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MICALL1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Molecule Interacting with CasL (MICAL)-like1 (MICALL1) jest endocytarnym białkiem regulatorowym, które oddziałuje z białkami wiążącymi GTP, takimi jak Rab35. Interakcja ta zwiększa lokalizację MICALL1 w endosomach recyklingu rurowego. MICALL1 oddziałuje również z Rab13 i pośredniczy w endocytozie naskórkowego czynnika wzrostu oraz reguluje tworzenie ścisłych połączeń w komórkach nabłonkowych.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ENGPEEGTFVCAEHCARLGPGTRSGTRPGPFSQPKQQHQQQLAEDAKDVP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nancy Abou-Zeid et al.
Molecular biology of the cell, 22(18), 3431-3441 (2011-07-29)
Small GTPase Rabs are required for membrane protein sorting/delivery to precise membrane domains. Rab13 regulates epithelial tight junction assembly and polarized membrane transport. Here we report that Molecule Interacting with CasL (MICAL)-like1 (MICAL-L1) interacts with GTP-Rab13 and shares a similar
Anne-Marie Marzesco et al.
Molecular biology of the cell, 13(6), 1819-1831 (2002-06-12)
Junctional complexes such as tight junctions (TJ) and adherens junctions are required for maintaining cell surface asymmetry and polarized transport in epithelial cells. We have shown that Rab13 is recruited to junctional complexes from a cytosolic pool after cell-cell contact
Juliati Rahajeng et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 13(1), 82-93 (2011-09-29)
Endocytosis is a conserved process across species in which cell surface receptors and lipids are internalized from the plasma membrane. Once internalized, receptors can either be degraded or be recycled back to the plasma membrane. A variety of small GTP-binding