Kluczowe dokumenty
AV51642
Sigma-Aldrich
Anti-PAXIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAGF28, Anti-CAGF29, Anti-FLJ41049, Anti-PACIP1, Anti-PAX interacting (with transcription-activation domain) protein 1, Anti-PAXIP1L, Anti-PTIP, Anti-TNRC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, rabbit, horse, human, dog, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAXIP1(22976)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PAXIP1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PAXIP1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
PAX interacting (with transcription-activation domain) protein 1 (PAXIP1) to białko jądrowe należące do rodziny genów sparowanych skrzynek. Charakteryzuje się sześcioma domenami karboksy-końcowymi raka piersi (BRCT). PAXIP1 bierze udział w kondensacji chromatyny podczas mitozy i utrzymaniu stabilności genomu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MFDDSSDSSPEKQERNLNWTPAEVPQLAAAKRRLPQGKEPGLINLCANVP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eun Ah Cho et al.
Molecular and cellular biology, 23(5), 1666-1673 (2003-02-18)
The Pax transactivation domain-interacting protein (PTIP) is a large nuclear protein with multiple BRCT domains that was identified on the basis of its interaction with transcription factors of the Pax and Smad families. To address the function of PTIP during
Ivan M Munoz et al.
Nucleic acids research, 35(16), 5312-5322 (2007-08-11)
Human (h)PTIP plays important but poorly understood roles in cellular responses to DNA damage. hPTIP interacts with 53BP1 tumour suppressor but only when 53BP1 is phosphorylated by ATM after DNA damage although the mechanism(s) and significance of the interaction of