Kluczowe dokumenty
AV50276
Sigma-Aldrich
Anti-ASB5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Ankyrin repeat and SOCS box-containing 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, rat, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASB5(140458)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ASB5
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ASB5 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Ankyrin repeat and SOCS box containing 5 (ASB5) należy do rodziny białek zawierających ankyrin repeat i SOCS box (ASB). Białka te regulują obrót białkami poprzez ukierunkowanie białek na polubikwitynację i degradację za pośrednictwem proteasomu. Ulega ekspresji w komórkach śródbłonka i komórkach mięśni gładkich i bierze udział w arteriogenezie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LLLEFGADINAKNTELLRPIDVATSSSMVERILLQHEATPSSLYQLCRLC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benjamin T Kile et al.
Trends in biochemical sciences, 27(5), 235-241 (2002-06-22)
Although initially identified in the suppressor of cytokine signaling (SOCS) family of proteins, the C-terminal SOCS box has now been identified in more than 40 proteins in nine different families. Growing evidence suggests that the SOCS box, similar to the
Kerstin Boengler et al.
Biochemical and biophysical research communications, 302(1), 17-22 (2003-02-21)
Arteriogenesis, the growth of pre-existing collateral arteries, can be induced in rabbit by occlusion of the femoral artery. In order to identify and characterize genes differentially expressed during the early phase of arteriogenesis, cDNA of collateral arteries 24h after femoral