Kluczowe dokumenty
AV50137
Sigma-Aldrich
Anti-ABHD13 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Abhydrolase domain containing 13, Anti-BEM46L1, Anti-C13orf6, Anti-FLJ14906, Anti-MGC27058, Anti-RP11-153I24.2, Anti-bA153I24.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABHD13(84945)
Opis ogólny
Gen ABHD13 (α/β hydrolase domain-containing protein 13) jest mapowany na ludzkim chromosomie 13q33.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ABHD13
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ABHD13 (AB1) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że białka z rodziny hydrolaz α/β (ABHD) są zaangażowane w syntezę i degradację lipidów. Zmiany liczby kopii ABHD13 są wykrywane u ludzi cierpiących na padaczkę rolandyczną.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SRLYVPMPTGIPHENIFIRTKDGIRLNLILIRYTGDNSPYSPTIIYFHGN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarra Dimassi et al.
Epilepsia, 55(2), 370-378 (2014-01-01)
Rolandic epilepsies (REs) represent the most frequent epilepsy in childhood. Patients may experience cognitive, speech, language, reading, and behavioral issues. The genetic origin of REs has long been debated. The participation of rare copy number variations (CNVs) in the pathophysiology
Caleb C Lord et al.
Biochimica et biophysica acta, 1831(4), 792-802 (2013-01-19)
Dysregulation of lipid metabolism underlies many chronic diseases such as obesity, diabetes, cardiovascular disease, and cancer. Therefore, understanding enzymatic mechanisms controlling lipid synthesis and degradation is imperative for successful drug discovery for these human diseases. Genes encoding α/β hydrolase fold