Kluczowe dokumenty
AV49323
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC59 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ21675, Anti-Leucine-rich repeat containing 59, Anti-PRO1855
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, rabbit, human, pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC59(55379)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego LRRC59
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LRRC59 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Leucine rich repeat containing 59 (LRRC59) jest receptorem rybosomów zlokalizowanym w retikulum endoplazmatycznym. Działa również jako wewnątrzkomórkowy partner wiążący czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF1) i reguluje jego import jądrowy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KEYDALKAAKREQEKKPKKEANQAPKSGSRPRKPPPRKHTRSWAVLKL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yan Zhen et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 13(5), 650-664 (2012-02-11)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) taken up by cells into endocytic vesicles can be translocated across vesicular membranes into the cytosol and the nucleus where it has a growth regulatory activity. Previously, leucine-rich repeat containing 59 (LRRC59) was identified as