Kluczowe dokumenty
AV48498
Sigma-Aldrich
Anti-TTC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-MGC119358, Anti-MGC119360, Anti-MGC119361, Anti-Tetratricopeptide repeat domain 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, mouse, horse, dog, bovine, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TTC6(115669)
Opis ogólny
TTC6 koduje białko tetratricopeptide repeat domain 6. Zostało ono zidentyfikowane jako locus podatności na choroby alergiczne.
Przeciwciało Rabbit Anti-TTC6 rozpoznaje ludzkie, psie i mysie TTC6.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego TTC6
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-TTC6 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 0,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Funkcje TTC6 pozostają nieznane.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MKDYQDAITLNPKYSLAYFNAGNIYFHHRQFSQASDYFSKALKFDPENEY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David A Hinds et al.
Nature genetics, 45(8), 907-911 (2013-07-03)
Allergic disease is very common and carries substantial public-health burdens. We conducted a meta-analysis of genome-wide associations with self-reported cat, dust-mite and pollen allergies in 53,862 individuals. We used generalized estimating equations to model shared and allergy-specific genetic effects. We