Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
67 kDa
species reactivity
human, horse, mouse, rat, guinea pig, rabbit, dog
concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUDCD1(84955)
General description
Rabbit Anti-NUDCD1 antibody recognizes canine, chicken, human, mouse, rat, and bovine NUDCD1.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AV48425-100UL | 04061836208028 |