Kluczowe dokumenty
AV48278
Sigma-Aldrich
Anti-GNB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), β polypeptide 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, dog, bovine, mouse, rabbit, guinea pig, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GNB2(2783)
Opis ogólny
GNB2 koduje podjednostkę β heterotrimerycznego białka wiążącego nukleotydy guaninowe. Moduluje podjednostki α heterotrimeru. Reguluje również receptory sygnalizacyjne i efektory.
Królicze przeciwciało anty-GNB2 rozpoznaje bydlęce, ludzkie, mysie, szczurze, danio pręgowanego i psie GNB2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GNB2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-GNB2 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Heterotrimeryczne białka wiążące nukleotydy guaninowe (białka G), które integrują sygnały między receptorami a białkami efektorowymi, składają się z podjednostki alfa, beta i gamma. Podjednostki te są kodowane przez rodziny powiązanych genów. GNB2 jest podjednostką beta. Podjednostki beta są ważnymi regulatorami podjednostek alfa, a także niektórych receptorów transdukcji sygnału i efektorów. Heterotrimeryczne białka wiążące nukleotydy guaninowe (białka G), które integrują sygnały między receptorami a białkami efektorowymi, składają się z podjednostki alfa, beta i gamma. Podjednostki te są kodowane przez rodziny powiązanych genów. Ten gen koduje podjednostkę beta. Podjednostki beta są ważnymi regulatorami podjednostek alfa, a także niektórych receptorów i efektorów transdukcji sygnału. Gen ten zawiera polimorfizm długości powtórzenia trinukleotydu (CCG) w jego 5′ UTR. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CCRFLDDNQIITSSGDTTCALWDIETGQQTVGFAGHSGDVMSLSLAPDGR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)