Kluczowe dokumenty
AV47815
Sigma-Aldrich
Anti-NPNT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EGFL6L, Anti-NephroNectin, Anti-POEM
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, guinea pig, human, rabbit, mouse, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPNT(255743)
Opis ogólny
NPNT koduje nefronektynę, która jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej związanym z integryną alfa 8 beta1 w embrionalnych komórkach nerek. Ekspresja nefronektyny jest związana z nefropatią cukrzycową i stwardnieniem kłębuszków nerkowych.
Przeciwciało Rabbit Anti-NPNT rozpoznaje królicze, ludzkie, mysie, szczurze, kurze, bydlęce i psie NPNT.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego NPNT
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-PNPNT jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
NPNT jest funkcjonalnym ligandem integryny alfa-8/beta-1 w rozwoju nerek. Wraz z integryną alfa-8/beta-1 reguluje ekspresję GDNF, który jest niezbędny do rozwoju nerek. Może również odgrywać rolę w rozwoju i funkcjonowaniu różnych tkanek, regulując adhezję komórek, rozprzestrzenianie się i przeżycie poprzez wiązanie kilku integryn.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TTGLTTIAPAASTPPGGITVDNRVQTDPQKPRGDVFIPRQPSNDLFEIFE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinya Nakatani et al.
Nephron. Clinical practice, 122(3-4), 114-121 (2013-05-22)
In a previous proteomic study, we detected increased expression of nephronectin in the glomeruli from patients with diabetic nephropathy (DN). The aim of the present study was to clarify the usefulness of determining glomerular expression of nephronectin in kidney disease.
Shinya Nakatani et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 27(5), 1889-1897 (2011-12-17)
To date, little proteomic information has been available from the glomeruli of diabetic patients, possibly due to the clinical limitations of renal biopsy in diabetic patients and insufficient quantities of such specimens for proteome analysis. The purpose of the present
R Brandenberger et al.
The Journal of cell biology, 154(2), 447-458 (2001-07-27)
The epithelial-mesenchymal interactions required for kidney organogenesis are disrupted in mice lacking the integrin alpha8beta1. None of this integrin's known ligands, however, appears to account for this phenotype. To identify a more relevant ligand, a soluble integrin alpha8beta1 heterodimer fused