Kluczowe dokumenty
AV47209
Sigma-Aldrich
Anti-ERGIC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C20orf47, Anti-CGI-54, Anti-ERGIC and Golgi 3, Anti-Erv46, Anti-NY-BR-84, Anti-PRO0989, Anti-SDBCAG84, Anti-dJ477O4.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, horse, bovine, dog, rat, pig, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ERGIC3(51614)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego ERGIC3
Działania biochem./fizjol.
ERGIC3 odgrywa możliwą rolę w transporcie między retikulum endoplazmatycznym a Golgim.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LTEKHRSFTHFLTGVCAIIGGMFTVAGLIDSLIYHSARAIQKKIDLGKTT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)