Kluczowe dokumenty
AV46788
Sigma-Aldrich
Anti-LMAN2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C5orf8, Anti-GP36B, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-VIP36
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, rabbit, rat, mouse, dog, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMAN2(10960)
Opis ogólny
Lektyna wiążąca mannozę 2 (LMAN2, VIP36) jest wewnątrzkomórkowym, integralnym białkiem błonowym, które funkcjonuje jako lektyna szlaku wydzielniczego post-Golgi. LMAN2 ułatwia wydzielanie glikoprotein o wysokiej zawartości mannozy, głównie przez wierzchołkową powierzchnię komórek.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-LMAN2 (AB1) reaguje z lektyną zebrafish, bydlęcą, ludzką, szczurzą, psią i mysią, białkiem wiążącym mannozę 2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego LMAN2
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-LMAN2 (AB1) jest stosowane do znakowania lektyny wiążącej mannozę 2 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli lektyny wiążącej mannozę 2 w wydzielaniu glikoprotein o wysokiej zawartości mannozy.
Działania biochem./fizjol.
LMAN2 odgrywa rolę wewnątrzkomórkowej lektyny we wczesnym szlaku wydzielniczym. Wchodzi w interakcje z N-acetylo-D-galaktozaminą i glikanami o wysokiej zawartości mannozy, a także może wiązać się z glikanami O-linkowymi. Bierze udział w transporcie i sortowaniu glikoprotein zawierających glikany o wysokiej zawartości mannozy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCF
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arivusudar Marimuthu et al.
Proteomics. Clinical applications, 7(5-6), 355-366 (2012-11-20)
Gastric cancer is a commonly occurring cancer in Asia and one of the leading causes of cancer deaths. However, there is no reliable blood-based screening test for this cancer. Identifying proteins secreted from tumor cells could lead to the discovery