Kluczowe dokumenty
AV46196
Sigma-Aldrich
Anti-PDSS1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-COQ1, Anti-MGC70953, Anti-Prenyl (decaprenyl) diphosphate synthase, subunit 1, Anti-RP13-16H11.3, Anti-TPRT, Anti-TPT, Anti-hDPS1
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, rat, human, bovine, dog, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDSS1(23590)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PDSS1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PDSS1 (AB1) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Gen PDSS1 koduje enzym syntazę difosforanu prenylu (dekaprenylu), podjednostkę 1, która katalizuje pierwszy etap biosyntezy koenzymu Q poprzez tworzenie wszystkich pirofosforanów trans-poliprenylu z difosforanu izopentylu w montażu łańcuchów bocznych poliizoprenoidów.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VIDDASSRRGKHTVNKIWGEKKAVLAGDLILSAASIALARIGNTTVISIL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer Grant et al.
Disease models & mechanisms, 3(11-12), 799-806 (2010-10-05)
Coenzyme Q (CoQ) or ubiquinone is a lipid component of the electron transport chain required for ATP generation in mitochondria. Mutations in CoQ biosynthetic genes are associated with rare but severe infantile multisystemic diseases. CoQ itself is a popular over-the-counter