Kluczowe dokumenty
AV45875
Sigma-Aldrich
Anti-SAMSN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HACS1, Anti-NASH1, Anti-SAM domain, SH3 domain and Nuclear localization signals 1
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, bovine, mouse, dog, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMSN1(64092)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SAMSN1
Działania biochem./fizjol.
SAMSN1 (SAM domain, SH3 domain, and nuclear localization signals 1), also known as HACS1/SLY2/NASH1, is a member of a family of three adapter proteins that are highly homologous and characterized by the presence of protein-protein interaction domains. The SAMSN1 gene localizes to the 21q11.2 region on human chromosome 21. The transcript of SAMSN1 has been found in acute myeloid leukemia, lymphoma, and multiple myeloma cell-lines.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YVDVISEEEAAPKKIKANRRSNSKKSKTLQEFLERIHLQEYTSTLLLNGY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Food intolerance--a general paediatrician's view.
M A Rossiter
Journal of the Royal Society of Medicine, 78 Suppl 5, 17-20 (1985-01-01)