Kluczowe dokumenty
AV44970
Sigma-Aldrich
Anti-CLCC1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Chloride channel CLIC-like 1, Anti-KIAA0761, Anti-MCLC, Anti-RP11-475E11.6
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, rabbit, mouse, pig, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CLCC1(23155)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego CLCC1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CLCC1 produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,25 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Kanał chlorkowy CLIC-like 1 (CLCC1; Mid-1 related chloride channel, MCLC) należy do rodziny kanałów chlorkowych obecnych w błonie plazmatycznej i błonach przedziałów wewnątrzkomórkowych. Są one zaangażowane w regulację objętości komórek i zakwaszenie przedziałów wewnątrzkomórkowych. Kanały chlorkowe mogą modulować wzrost komórek i apoptozę.[1] CLCC1 ulega ekspresji w błonach retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego i jądra.[2]
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MHYDAEIILKRETLLEIQKFLNGEDWKPGALDDALSDILINFKFHDFETW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinhua Li et al.
Annual review of physiology, 64, 609-633 (2002-02-05)
Hepatocytes possess chloride channels at the plasma membrane and in multiple intracellular compartments. These channels are required for cell volume regulation and acidification of intracellular organelles. Evidence also supports a role of chloride channels in modulation of apoptosis and cell
M Nagasawa et al.
The Journal of biological chemistry, 276(23), 20413-20418 (2001-03-30)
MID-1 is a Saccharomyces cerevisiae gene encoding a stretch-activated channel. Using MID-1 as a molecular probe, we isolated rat cDNA encoding a protein with four putative transmembrane domains. This gene encoded a protein of 541 amino acids. We also cloned