Kluczowe dokumenty
AV44904
Sigma-Aldrich
Anti-FAM3C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Family with sequence similarity 3, member C, Anti-GS3786, Anti-ILEI
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, human, guinea pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM3C(10447)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego FAM3C
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FAM3C produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1,0 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
FAM3C należy do rodziny o podobieństwie sekwencji 3 (FAM3) i jest wydzielaną cytokiną, która promuje przejście nabłonkowe do mezenchymalnego, przerzuty i tworzenie nowotworów w komórkach nabłonkowych. Aktywność FAM3C jest niezbędna do tworzenia blaszki siatkówki i rozwoju siatkówki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DNWVFCGGKGIKTKSPFEQHIKNNKDTNKYEGWPEVEMEGCIPQKQD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
William S Streitfeld et al.
Cancer biology & therapy, 24(1), 2271638-2271638 (2023-11-06)
The poly(rC) binding protein 1 gene (PCBP1) encodes the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1 (hnRNPE1), a nucleic acid-binding protein that plays a tumor-suppressive role in the mammary epithelium by regulating phenotypic plasticity and cell fate. Following the loss of PCBP1 function
Tatsuya Katahira et al.
Biochemical and biophysical research communications, 392(3), 301-306 (2010-01-12)
FAM3C is a secreted factor, which is involved in the epithelial to mesenchymal transition. In transcriptome profiling of the mouse retina using microarray, we found that FAM3C is highly expressed in the retina. FAM3C is expressed in the ganglion cell
Thomas Waerner et al.
Cancer cell, 10(3), 227-239 (2006-09-09)
Erk/MAPK and TGFbeta signaling cause epithelial to mesenchymal transition (EMT) and metastasis in mouse mammary epithelial cells (EpH4) transformed with oncogenic Ras (EpRas). In trials to unravel underlying mechanisms, expression profiling for EMT-specific genes identified a secreted interleukin-related protein (ILEI)