Key Documents
AV44576
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP3L antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Microfibrillar-associated protein 3-like, Anti-NYD-sp9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, horse, guinea pig, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFAP3L(9848)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human MFAP3L
Zastosowanie
Anti-MFAP3L antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 2.5μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Microfibrillar-associated protein 3-like (MFAP3L) is a protein kinase located primarily in the nucleus of the cells. Activated MFAP3L reportedly increases the invasion and metastasis of colorectal cancer cells.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: MHDSGLLNITKVSFSDRGKYTCVASNIYGTVNNTVTLRVIFTSGDMGVYY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaomin Lou et al.
Biochimica et biophysica acta, 1842(9), 1423-1432 (2014-04-17)
An abundance of microfibril-associated glycoprotein 3-like (MFAP3L) significantly correlates with distant metastasis in colorectal cancer (CRC), although the mechanism has yet to be explained. In this study, we observed that MFAP3L knock-down resulted in reduced CRC cell invasion and hepatic