Kluczowe dokumenty
AV44365
Sigma-Aldrich
Anti-PPIB (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-CYP-S1, Anti-CYPB, Anti-MGC14109, Anti-MGC2224, Anti-Peptidylprolyl isomerase B (cyclophilin B), Anti-SCYLP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, mouse, guinea pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIB(5479)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A8K534 został połączony z P23284. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego PPIB
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PPIB (AB1) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 5,0 μg/ml i do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie w stężeniu 4-8 μg/ml.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Izomeraza peptydyloprolilowa B (PPIB; cyklofilina B) jest białkiem uwalnianym szlakiem wydzielniczym do płynów biologicznych przez szorstkie retikulum endoplazmatyczne. Bierze udział w regulacji immunosupresji, w której pośredniczy cyklosporyna A. Mutacje w genie PPIB powodują opóźnienie asocjacji łańcucha prokolagenu w osteoblastach, co jest jedną z cech fenotypu osteogenesis imperfecta.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FITTVKTAWLDGKHVFGKVLEGMEVVRKVESTKTDSRDKPLKDVIIADC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Di Zhu et al.
Nature medicine, 21(6), 572-580 (2015-05-26)
B cell malignancies frequently colonize the bone marrow. The mechanisms responsible for this preferential homing are incompletely understood. Here we studied multiple myeloma (MM) as a model of a terminally differentiated B cell malignancy that selectively colonizes the bone marrow.
Aileen M Barnes et al.
The New England journal of medicine, 362(6), 521-528 (2010-01-22)
Osteogenesis imperfecta is a heritable disorder that causes bone fragility. Mutations in type I collagen result in autosomal dominant osteogenesis imperfecta, whereas mutations in either of two components of the collagen prolyl 3-hydroxylation complex (cartilage-associated protein [CRTAP] and prolyl 3-hydroxylase
Shawna M Pyott et al.
Human molecular genetics, 20(8), 1595-1609 (2011-02-02)
Recessive mutations in the cartilage-associated protein (CRTAP), leucine proline-enriched proteoglycan 1 (LEPRE1) and peptidyl prolyl cis-trans isomerase B (PPIB) genes result in phenotypes that range from lethal in the perinatal period to severe deforming osteogenesis imperfecta (OI). These genes encode
Fleur S van Dijk et al.
American journal of human genetics, 85(4), 521-527 (2009-09-29)
Deficiency of cartilage-associated protein (CRTAP) or prolyl 3-hydroxylase 1(P3H1) has been reported in autosomal-recessive lethal or severe osteogenesis imperfecta (OI). CRTAP, P3H1, and cyclophilin B (CyPB) form an intracellular collagen-modifying complex that 3-hydroxylates proline at position 986 (P986) in the