Kluczowe dokumenty
AV43360
Sigma-Aldrich
Anti-SYVN1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-HRD1, Anti-KIAA1810, Anti-MGC40372, Anti-Synovial apoptosis inhibitor 1, synoviolin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, bovine, mouse, rabbit, human, horse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYVN1(84447)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego SYVN1
Działania biochem./fizjol.
SYVN1 jest białkiem zaangażowanym w degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym (ER). Białko to usuwa niesfałdowane białka, nagromadzone podczas stresu ER, poprzez transport wsteczny do cytozolu z ER. Białko to wykorzystuje również system ubikwityna-proteasom do dodatkowej degradacji niesfałdowanych białek. Gen ten koduje białko zaangażowane w degradację związaną z retikulum endoplazmatycznym (ER). Kodowane białko usuwa niesfałdowane białka, nagromadzone podczas stresu ER, poprzez transport wsteczny do cytozolu z ER. Białko to wykorzystuje również system ubikwityna-proteasom do dodatkowej degradacji niesfałdowanych białek. Ten gen i gen mitochondrialnego białka rybosomalnego L49 wykorzystują w swoich 3′ UTR część tej samej sekwencji genomowej. Analiza sekwencji zidentyfikowała dwa warianty transkryptu, które kodują różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QGLLPPFPPGMFPLWPPMGPFPPVPPSSGEAVAPPSTSAALSRPSGAA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)