Kluczowe dokumenty
AV41311
Sigma-Aldrich
Anti-WDR13 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-WD repeat domain 13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
53 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rabbit, guinea pig, dog, bovine, rat, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... WDR13(64743)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego WDR13
Działania biochem./fizjol.
WDR13 jest członkiem rodziny białek z powtórzeniami WD. Powtórzenia WD to minimalnie konserwowane regiony o długości około 40 aminokwasów, zwykle otoczone klamrami gly-his i trp-asp (GH-WD), które mogą ułatwiać tworzenie heterotrimerycznych lub wielobiałkowych kompleksów. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w różne procesy komórkowe, w tym progresję cyklu komórkowego, transdukcję sygnału, apoptozę i regulację genów. Gen WDR13 jest szeroko wyrażany w różnych tkankach i znajduje się w chromosomie X. Funkcja tego genu nie została określona. Gen ten koduje członka rodziny białek powtórzonych WD. Powtórzenia WD to minimalnie konserwowane regiony o długości około 40 aminokwasów, zwykle otoczone klamrami gly-his i trp-asp (GH-WD), które mogą ułatwiać tworzenie heterotrimerycznych lub wielobiałkowych kompleksów. Członkowie tej rodziny są zaangażowani w różne procesy komórkowe, w tym progresję cyklu komórkowego, transdukcję sygnału, apoptozę i regulację genów. Gen ten ulega szerokiej ekspresji w różnych tkankach i jest zlokalizowany w chromosomie X. Funkcja tego genu nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GQRYGPLSEPGSARAYSNSIVRSSRTTLDRMEDFEDDPRALGARGHRRSV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)