Kluczowe dokumenty
AV41187
Sigma-Aldrich
Anti-CPEB2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
37 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, guinea pig, rat, rabbit, bovine, mouse, human, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPEB2(132864)
Opis ogólny
Białko wiążące element cytoplazmatycznej poliadenylacji 2 (CPEB2) jest białkiem wiążącym RNA, które reguluje cytoplazmatyczną poliadenylację i translację mRNA w komórkach zarodkowych i nerwowych. CPEB2 jest zaangażowany w regulację genu głównego regulatora transkrypcji homoeostazy tlenowej czynnika indukowanego hipoksją-1 (HIF-1).
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-CPEB2 reaguje z białkiem wiążącym cytoplazmatyczny element poliadenylacyjny 2 bydła, kurczaka, psa, świni, człowieka, myszy, szczura i danio pręgowanego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego CPEB2
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-CPEB2 jest stosowane do znakowania cytoplazmatycznych białek wiążących element poliadenylacji 2 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w komórkach i tkankach technikami immunohistochemicznymi (IHC). Jest stosowane jako sonda do badania roli CPEB2 w regulacji transkrypcji mRNA w komórkach zarodkowych i komórkach nerwowych.
Działania biochem./fizjol.
CPEB2 jest wysoce podobny do cytoplazmatycznego białka wiążącego elementy poliadenylacji (CPEB), białka wiążącego mRNA, które reguluje cytoplazmatyczną poliadenylację mRNA jako czynnik trans w oogenezie i spermatogenezie. Badania podobnego genu u myszy sugerowały możliwą rolę tego białka w nieaktywnych transkrypcyjnie haploidalnych spermatydach.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DTDPELKYPKGAGRVAFSNQQSYIAAISARFVQLQHGDIDKRVEVKPYVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)