Merck
AV41185
Sigma-Aldrich
Anti-CPEB2 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, bovine, mouse, horse, rat, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPEB2(132864)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human CPEB2
Działania biochem./fizjol.
CPEB2 is highly similar to cytoplasmic polyadenylation element binding protein (CPEB), an mRNA-binding protein that regulates cytoplasmic polyadenylation of mRNA as a trans factor in oogenesis and spermatogenesis. Studies of the similar gene in mice suggested a possible role of this protein in transcriptionally inactive haploid spermatids.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SNTLLPLQVRSSLQLPAWGSDSLQDSWCTAAGTSRIDQDRSRMYDSLNMH
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3