Kluczowe dokumenty
AV40721
Sigma-Aldrich
Anti-HNRPH3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein H3 (2H9)
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
38 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, rabbit, rat, human, horse, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HNRPH3(3189)
Opis ogólny
Heterogeniczne jądrowe rybonukleoproteiny (hnRNP) to białka wiążące RNA, które tworzą kompleksy z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). HnRNP regulują przetwarzanie pre-mRNA, metabolizm i cytoplazmatyczny transport jądrowy. Specyficzne HnRNP mają unikalne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Heterogenna jądrowa rybonukleoproteina H3 została zidentyfikowana jako autoantygen ostrego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka. Heterogenna jądrowa rybonukleoproteina H3 może być zaangażowana w splicing pre-mRNA związany z nieswoistym zapaleniem jelit (IBD).
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-HNRPH3 reaguje z białkami Heterogennej Jądrowej Rybonukleoproteiny H3 psów, kurczaków, danio pręgowanego, ludzi, myszy, szczurów i bydła.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HNRPH3
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-HNRPH3 jest stosowane do znakowania heterogennej rybonukleoproteiny jądrowej H3 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest ono stosowane jako sonda do określania obecności i roli heterogennej rybonukleoproteiny jądrowej 3 w chorobach takich jak ostre zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka i nieswoiste zapalenie jelit (IBD).
Działania biochem./fizjol.
HNRPH3 należy do podrodziny wszechobecnie wyrażanych heterogennych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). HnRNP są białkami wiążącymi RNA i kompleksują się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko ma dwa powtórzenia domen quasi-RRM, które wiążą się z RNA. Jest zlokalizowane w ciałach jądrowych jądra. Białko to bierze udział w procesie splicingu, a także uczestniczy we wczesnym zatrzymaniu splicingu wywołanym szokiem termicznym poprzez przejściowe opuszczenie kompleksów hnRNP. Gen ten należy do podrodziny wszechobecnie wyrażanych heterogenicznych jądrowych rybonukleoprotein (hnRNP). HnRNP są białkami wiążącymi RNA i kompleksują się z heterogenicznym jądrowym RNA (hnRNA). Białka te są związane z pre-mRNA w jądrze i wydają się wpływać na przetwarzanie pre-mRNA oraz inne aspekty metabolizmu i transportu mRNA. Podczas gdy wszystkie hnRNP są obecne w jądrze, niektóre wydają się przemieszczać między jądrem a cytoplazmą. Białka hnRNP mają różne właściwości wiązania kwasów nukleinowych. Białko kodowane przez ten gen ma dwa powtórzenia domen quasi-RRM, które wiążą się z RNA. Jest ono zlokalizowane w ciałach jądrowych jądra. Białko to jest zaangażowane w proces splicingu, a także uczestniczy we wczesnym zatrzymaniu splicingu wywołanym szokiem termicznym poprzez przejściowe opuszczenie kompleksów hnRNP. Wiele alternatywnych wariantów transkryptu wydaje się być obecnych dla tego genu, a niektóre wydają się mieć intronowe regiony w mRNA. Obecnie w pełni opisane są tylko dwa warianty transkryptu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DYQGRSTGEAFVQFASKEIAENALGKHKERIGHRYIEIFRSSRSEIKGFY
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)