Key Documents
AV40651
Sigma-Aldrich
Anti-PAIP1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Poly(A) binding protein interacting protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, mouse, guinea pig, rabbit, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAIP1(10605)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human PAIP1
Działania biochem./fizjol.
PAIP1 interacts with poly(A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation.The protein encoded by this gene interacts with poly(A)-binding protein and with the cap-binding complex eIF4A. It is involved in translational initiation and protein biosynthesis. Overexpression of this gene in COS7 cells stimulates translation. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: EPTFYTSDGVPFTAADPDYQEKYQELLEREDFFPDYEENGTDLSGAGDPY
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3