AV40528
Anti-SFRS10 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila)
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, rat, human, rabbit, horse, mouse, pig, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SFRS10(6434)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3