Kluczowe dokumenty
AV40369
Sigma-Aldrich
Anti-AARS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Alanyl-tRNA synthetase
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
107 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, dog, horse, rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AARS(16)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego AARS
Działania biochem./fizjol.
Ludzka syntetaza alanylo-tRNA (AARS) należy do rodziny syntaz tRNA, enzymów klasy II. Syntetazy tRNA klasy II rozwinęły się na wczesnym etapie ewolucji i są wysoce konserwatywne. Odzwierciedla to fakt, że 498 z 968 reszt polipeptydowych ludzkiego AARS ma 41% identyczności z białkiem E.coli. Syntazy tRNA są enzymami, które interpretują kod RNA i przyłączają określone aminokwasy do tRNA, które zawierają antykodony trinukleotydowe. Składają się one z domeny katalitycznej, która oddziałuje z akceptorem aminokwasów - helisą T psi C tRNA, oraz drugiej domeny, która oddziałuje z resztą struktury tRNA. Ludzka syntetaza alanylo-tRNA (AARS) należy do rodziny syntaz tRNA, enzymów klasy II. Syntetazy tRNA klasy II rozwinęły się na wczesnym etapie ewolucji i są wysoce konserwatywne. Odzwierciedla to fakt, że 498 z 968 reszt polipeptydowych ludzkiego AARS ma 41% identyczności z białkiem E.coli. Syntazy tRNA są enzymami, które interpretują kod RNA i przyłączają określone aminokwasy do tRNA, które zawierają antykodony trinukleotydowe. Składają się one z domeny katalitycznej, która oddziałuje z akceptorem aminokwasów - helisą T psi C tRNA, oraz drugiej domeny, która oddziałuje z resztą struktury tRNA.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: VTGAEAQKALRKAESLKKCLSVMEAKVKAQTAPNKDVQREIADLGEALAT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)