Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV40249
Sigma-Aldrich
Anti-SF3B1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-PRP10, Anti-SAP155, Anti-SF3b155, Anti-Splicing factor 3b, subunit 1, 155 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
143 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, goat, horse, guinea pig, human, mouse, bovine, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SF3B1(23451)
Opis ogólny
Czynnik splicingowy 3b, podjednostka 1, 155 kDa (SF3B1, SAP155, PRP10) jest podjednostką kompleksu białkowego czynnika splicingowego 3b, który wraz z czynnikiem splicingowym 3a i 12S RNA tworzy kompleks małych rybonukleoprotein jądrowych U2 (U2 snRNP). SF3B1 jest również składnikiem mniejszego spliceosomu typu U12. Mutacje SF3B1 zostały powiązane z zespołami mielodysplastycznymi (MDS) i przewlekłą białaczką limfocytową (CLL).
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-SF3B1 (AB3) reaguje z ludzkim, mysim, szczurzym, kurzym, psim i zebrafish czynnikiem splicingowym 3b, podjednostką 1, białkami 155 kDa.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego SF3B1
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-SF3B1 (AB3) jest stosowane do znakowania czynnika splicingowego 3b, podjednostki 1, 155 kDa w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli czynnika splicingowego 3b, podjednostki 1, 155 kDa w tworzeniu i funkcjonowaniu spliceosomu typu U2-snRNP i U12.
Działania biochem./fizjol.
SF3B1 jest podjednostką 1 kompleksu białkowego czynnika splicingowego 3b. Czynnik splicingowy 3b, wraz z czynnikiem splicingowym 3a i jednostką 12S RNA, tworzy kompleks małych jądrowych rybonukleoprotein U2 (U2 snRNP). Kompleks czynnika splicingowego 3b/3a wiąże pre-mRNA przed miejscem rozgałęzienia intronu w sposób niezależny od sekwencji i może zakotwiczać U2 snRNP do pre-mRNA. Czynnik splicingowy 3b jest również składnikiem mniejszego spliceosomu typu U12. Karboksy-końcowe dwie trzecie podjednostki 1 ma 22 nieidentyczne, tandemowe powtórzenia HEAT, które tworzą prętopodobne, spiralne struktury. Gen ten koduje podjednostkę 1 kompleksu białkowego czynnika splicingowego 3b. Czynnik splicingowy 3b, wraz z czynnikiem splicingowym 3a i jednostką 12S RNA, tworzy kompleks małych jądrowych rybonukleoprotein U2 (U2 snRNP). Kompleks czynnika splicingowego 3b/3a wiąże pre-mRNA przed miejscem rozgałęzienia intronu w sposób niezależny od sekwencji i może zakotwiczać U2 snRNP do pre-mRNA. Czynnik splicingowy 3b jest również składnikiem mniejszego spliceosomu typu U12. Karboksy-końcowe dwie trzecie podjednostki 1 ma 22 nieidentyczne, tandemowe powtórzenia HEAT, które tworzą prętopodobne, spiralne struktury. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAKIAKTHEDIEAQIREIQGKKAALDEAQGVGLDSTGYYDQEIYGGSDSR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)