Kluczowe dokumenty
AV40221
Sigma-Aldrich
Anti-RPLP0 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-L10E, Anti-MGC111226, Anti-MGC88175, Anti-P0, Anti-PRLP0, Anti-RPP0, Anti-Ribosomal protein, large, P0
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, bovine, human, rabbit, rat, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPLP0(6175)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko rybosomalne, duże, P0 (RPLPO, L10E), funkcjonalny odpowiednik białka rybosomalnego E. cole L10, jest kwaśną fosfoproteiną wchodzącą w skład podjednostki 60S rybosomów. RPLPO może oddziaływać z dimerami PRLP1 i RPLP2, tworząc kompleks pentameryczny.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-RPLP0 (AB1) reaguje z białkami rybosomalnymi zebrafish, psimi, kurzymi, ludzkimi, mysimi i szczurzymi, dużymi białkami P0.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego RPLP0
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-RPLP0 (AB1) jest stosowane do znakowania białka rybosomalnego, dużego, P0 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu techniką immunohistochemiczną (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli białka rybosomalnego, dużego, P0 w montażu i funkcji rybosomu.
Działania biochem./fizjol.
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Białko rybosomalne jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L10, należy do rodziny białek rybosomalnych L10P. Jest to neutralna fosfoproteina z C-końcowym końcem, który jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami kwaśnych fosfoprotein rybosomalnych P1 i P2. Białko P0 może oddziaływać z P1 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L10, należy do rodziny białek rybosomalnych L10P. Jest to neutralna fosfoproteina z C-końcowym końcem, który jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami kwaśnych fosfoprotein rybosomalnych P1 i P2. Białko P0 może oddziaływać z P1 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Białko znajduje się w cytoplazmie. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnego splicingu; kodują one to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko, które jest funkcjonalnym odpowiednikiem białka rybosomalnego E. coli L10, należy do rodziny białek rybosomalnych L10P. Jest to neutralna fosfoproteina z C-końcowym końcem, który jest prawie identyczny z C-końcowymi końcami kwaśnych fosfoprotein rybosomalnych P1 i P2. Białko P0 może oddziaływać z P1 i P2, tworząc pentameryczny kompleks składający się z dimerów P1 i P2 oraz monomeru P0. Białko znajduje się w cytoplazmie. Istnieją warianty transkryptu pochodzące z alternatywnego splicingu; kodują one to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TEIRDMLLANKVPAAARAGAIAPCEVTVPAQNTGLGPEKTSFFQALGITT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)