Kluczowe dokumenty
AV40204
Sigma-Aldrich
Anti-ANP32A (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Acidic (leucine-rich) Nuclear phosphoprotein 32 family, member A
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANP32A(8125)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ANP32A
Działania biochem./fizjol.
ANP32A jest nowym, silnym, stabilnym termicznie inhibitorem białka fosfatazy białkowej 2A. Może odgrywać kluczową rolę w samoodnawiających się populacjach komórek, gdzie może działać w jądrze, ograniczając ich wrażliwość na transformację. Będąc supresorem nowotworów, ANP32A hamuje wzrost komórek poprzez hamowanie transkrypcji poprzez blokowanie acetylacji i fosforylacji histonu H3 oraz inicjowanie jego aktywności proapoptotycznej.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MEMGRRIHLELRNRTPSDVKELVLDNSRSNEGKLEGLTDEFEELEFLSTI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)