Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV39521
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-TEA domain family member 1 (SV40 transcriptional enhancer factor)
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, bovine, rabbit, human, rat, guinea pig, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TEAD1(7003)
Opis ogólny
TEAD1 is a transcriptional factor that blocks the expression of prolactin in human uterine decidual cells. TEAD1 mutation has been linked to Sveinsson′s chorioretinal atrophy.
Rabbit Anti-TEAD1 antibody recognizes pig, zebrafish, human, mouse, rat, bovine, and canine TEAD1.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human TEAD1
Zastosowanie
Rabbit Anti-TEAD1 antibody is suitable for western blot applications at a concentration of 0.25 μg/ml and for IHC at 16 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TEAD1 is a transcriptional enhancer. It interacts with a muscle-specific cofactor to promote skeletal muscle gene expression. The mutation in the TEAD1 gene is the cause of Sveinsson′s chorioretinal atrophy
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: YMMNSVLENFTILLVVTNRDTQETLLCMACVFEVSNSEHGAQHHIYRLVK
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ragnheidur Fossdal et al.
Human molecular genetics, 13(9), 975-981 (2004-03-16)
Sveinsson's chorioretinal atrophy (SCRA), also referred to as helicoid peripapillary chorioretinal degeneration or atrophia areata, is an autosomal dominant eye disease, characterized by symmetrical lesions radiating from the optic disc involving the retina and the choroid. Genome-wide linkage analysis mapped
Shohei Ikeda et al.
JACC. Basic to translational science, 4(5), 611-622 (2019-11-27)
Patients with diabetes are more prone to developing heart failure in the presence of high blood pressure than those without diabetes. Yes-associated protein (YAP), a key effector of the Hippo signaling pathway, is persistently activated in diabetic hearts, and YAP
Cherie A Kessler et al.
Molecular and cellular endocrinology, 295(1-2), 32-38 (2008-09-09)
Forced overexpression of TEAD1 in human uterine fibroblast (HUF) and human endometrial stromal cells markedly inhibited prolactin promoter activity in both cell types in a dose-dependent manner, with maximal inhibition of greater than 90%. Conversely, the knockdown of TEAD1 expression