Kluczowe dokumenty
AV38768
Sigma-Aldrich
Anti-DPF2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-D4, Zinc and double PHD fingers family 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, rat, guinea pig, horse, rabbit, goat, dog, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DPF2(5977)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DPF2
Działania biochem./fizjol.
DPF2 is a d4 domain-containing transcription factor that is essential for apoptotic response in the absence of survival factors. It associates with histone H3 and HDAC1 and acts as nuclear-selective co-repressor of estrogen-related receptor alpha.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAAVVENVVKLLGEQYYKDAMEQCHNYNARLCAERSVRLPFLDSQTGVAQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T G Gabig et al.
The Journal of biological chemistry, 269(47), 29515-29519 (1994-11-25)
To identify genes mediating programmed cell death triggered by interleukin 3 (IL-3)-deprivation of myeloid cells, the IL-3-dependent murine myeloid cell line FDCP-1 was used to screen a mammalian cell expression library for cDNAs that would promote survival following withdrawal of