Kluczowe dokumenty
AV38375
Sigma-Aldrich
Anti-BLZF1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Basic leucine zipper Nuclear factor 1 (JEM-1)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, human, mouse, rat, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BLZF1(8548)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego BLZF1
Działania biochem./fizjol.
BLZF1 jest wymagany do prawidłowej struktury Golgiego i transportu białek z retikulum endoplazmatycznego (ER) przez aparat Golgiego na powierzchnię komórki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MTTKNLETKVTVTSSPIRGAGDGMETEEPPKSVEVTSGVQSRKHHSLQSP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)