Kluczowe dokumenty
AV38189
Sigma-Aldrich
Anti-PSMC2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, rat, bovine, guinea pig, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PSMC2(5701)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PSMC2
Działania biochem./fizjol.
PSMC2 jest jedną z podjednostek ATPazy. Wykazano, że podjednostka ta oddziałuje z kilkoma podstawowymi czynnikami transkrypcyjnymi, więc oprócz udziału w funkcjach proteasomu, podjednostka ta może uczestniczyć w regulacji transkrypcji. Ta podjednostka
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MPDYLGADQRKTKEVEKDDKPIRALDEGDIALLKTYGQSTYSRQIKQVED
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie May et al.
Acta neuropathologica, 128(4), 485-503 (2014-08-15)
Hexanucleotide repeat expansion in C9orf72 is the most common pathogenic mutation in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Despite the lack of an ATG start codon, the repeat expansion is translated in all reading frames