Kluczowe dokumenty
AV38177
Sigma-Aldrich
Anti-PLAG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PSA, Anti-Pleiomorphic adenoma gene 1, Anti-SGPA
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, horse, guinea pig, rat, bovine, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAG1(5324)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego PLAG1
Działania biochem./fizjol.
PLAG1 jest białkiem palca cynkowego z 2 domniemanymi sygnałami lokalizacji jądrowej. Wykazano, że PLAG1, który jest regulowany rozwojowo, jest konsekwentnie rearanżowany w gruczolakach pleomorficznych gruczołów ślinowych. PLAG1 jest aktywowany przez wzajemne translokacje chromosomalne obejmujące 8q12 w podgrupie gruczolaków pleomorficznych gruczołów ślinowych. Gen gruczolaka pleomorficznego 1 koduje białko palca cynkowego z 2 przypuszczalnymi sygnałami lokalizacji jądrowej. Wykazano, że PLAG1, który jest regulowany rozwojowo, jest konsekwentnie rearanżowany w gruczolakach pleomorficznych gruczołów ślinowych. PLAG1 jest aktywowany przez wzajemne translokacje chromosomalne obejmujące 8q12 w podgrupie gruczolaków pleomorficznych gruczołów ślinowych. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MATVIPGDLSEVRDTQKVPSGKRKRGETKPRKNFPCQLCDKAFNSVEKLK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)