Kluczowe dokumenty
AV37882
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA3 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Wybierz wielkość
100 μL
1280,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... HOXA3(15400)
Opis ogólny
Białka HOX są czynnikami transkrypcyjnymi zaangażowanymi w przestrzenny i czasowy porządek krytyczny dla patterningu ciała (patterning osiowy) i rozwoju kończyn podczas rozwoju embrionalnego. HOXA3 promuje różnicowanie hematopoetycznych komórek progenitorowych i jest czynnikiem mobilizacji/migracji komórek, który wspiera angiogenezę, naprawę ran oraz modelowanie i przebudowę łuku aorty.
Specyficzność
Przeciwciało poliklonalne anty-HOXA3 (AB2) reaguje z mysimi i szczurzymi białkami Homeobox A3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego mysiego HOXA3
Zastosowanie
Przeciwciało poliklonalne anty-HOXA3 (AB2) służy do znakowania Homeobox A3 w celu wykrywania i oznaczania ilościowego metodą Western blotting oraz w osoczu za pomocą technik immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania roli Homeobox A3 w angiogenezie i rozwoju wzoru ciała podczas embriogenezy i naprawy ran.
Działania biochem./fizjol.
U kręgowców geny kodujące klasę czynników transkrypcyjnych zwanych genami homeobox znajdują się w klastrach o nazwach A, B, C i D na czterech oddzielnych chromosomach. Ekspresja tych białek jest regulowana przestrzennie i czasowo podczas rozwoju embrionalnego. Gen HOXA3 jest częścią klastra A na chromosomie 7 i koduje czynnik transkrypcyjny wiążący DNA, który może regulować ekspresję genów, morfogenezę i różnicowanie.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YDSSAIYGGYPYQAANGFAYNASQQPYAPSAALGTDGVEYHRPACSLQSP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)