AV37665
Anti-GPC3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Glypican 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, horse, canine, rat, mouse, rabbit, bovine, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GPC3(2719)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1