Kluczowe dokumenty
AV36525
Sigma-Aldrich
Anti-DHX30 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DDX30, Anti-DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 30, Anti-FLJ11214, Anti-KIAA0890
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHX30(22907)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DHX30
Działania biochem./fizjol.
DHX30 (DDX30) jest członkiem przypuszczalnych zależnych od ATP helikaz RNA zwanych białkami DEAD box. Bierze udział w regulacji drugorzędowej struktury RNA podczas inicjacji translacji, splicingu jądrowego i mitochondrialnego oraz montażu rybosomu i spliceosomu. DHX30 wiąże się z mitochondrialnym DNA i odgrywa rolę w rozwoju siatkówki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AESGMAPGGPGEGDGSLVNASRDLLKEFPQPKNLLNSVIGRALGISHAKD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yousong Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 281(35), 25791-25802 (2006-07-11)
Mitochondrial DNA (mtDNA) is packaged into bacterial nucleoid-like structures, each containing several mtDNA molecules. The distribution of nucleoids during mitochondrial fission and fusion events and during cytokinesis is important to the segregation of mitochondrial genomes in heteroplasmic cells bearing a
Qiong Qin et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 29(3), 298-309 (2012-10-27)
NR2E3 is an orphan nuclear receptor expressed exclusively in photoreceptor cells of the retina. NR2E3-specific modulators may prolong photoreceptor survival in patients with dry age-related macular degeneration and other forms of retinal degeneration. To definitively establish NR2E3 as a photoreceptor
Frances V Fuller-Pace
Nucleic acids research, 34(15), 4206-4215 (2006-08-29)
The DExD/H box family of proteins includes a large number of proteins that play important roles in RNA metabolism. Members of this family have been shown to act as RNA helicases or unwindases, using the energy from ATP hydrolysis to