Kluczowe dokumenty
AV36384
Sigma-Aldrich
Anti-DDX39 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 39
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DDX39(10212)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego DDX39
Działania biochem./fizjol.
Białka DEAD box, charakteryzujące się konserwatywnym motywem Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), są przypuszczalnymi helikazami RNA. Są one zaangażowane w szereg procesów komórkowych obejmujących zmianę drugorzędowej struktury RNA, takich jak inicjacja translacji, splicing jądrowy i mitochondrialny oraz montaż rybosomów i spliceosomów. Na podstawie ich wzorców dystrybucji uważa się, że niektórzy członkowie rodziny białek DEAD box są zaangażowani w embriogenezę, spermatogenezę oraz wzrost i podział komórek. DDX39 koduje członka tej rodziny. Funkcja tego członka nie została określona. Alternatywny splicing tego genu generuje 2 warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MAEQDVENDLLDYDEEEEPQAPQESTPAPPKKDIKGSYVSIHSSGFRDFL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daisuke Kubota et al.
Japanese journal of clinical oncology, 42(8), 730-741 (2012-06-23)
This study aimed to validate two prognostic biomarkers, pfetin and adenosine triphosphate-dependent RNA helicase DDX39 (DDX39), in gastrointestinal stromal tumour. Prognostic biomarkers have long been required for the optimal use of kinase inhibitors in gastrointestinal stromal tumour. The expression level
Takeyuki Sugiura et al.
Cancer biology & therapy, 6(6), 957-964 (2007-06-06)
To explore differentially expressed genes involved in non-small cell lung cancer progression, we used the gene expression profile database of various human tissues and identified DDX39, a new member of the DEAD box RNA helicases, showing overexpression in human lung
Frances V Fuller-Pace
Nucleic acids research, 34(15), 4206-4215 (2006-08-29)
The DExD/H box family of proteins includes a large number of proteins that play important roles in RNA metabolism. Members of this family have been shown to act as RNA helicases or unwindases, using the energy from ATP hydrolysis to