Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
AV35652
Sigma-Aldrich
Anti-SMARCD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, rat, bovine, horse, human, guinea pig, rabbit
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCD3(6604)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego SMARCD3
Działania biochem./fizjol.
SMARCD3 należy do rodziny białek SWI/SNF, które wykazują aktywność helikazy i ATPazy. Epigenetycznie aktywuje sygnalizację Wnt5a w ludzkich komórkach nabłonka sutka i kontroluje przejście nabłonkowo-mezenchymalne.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KRVDIQEALKRPMKQKRKLRLYISNTFNPAKPDAEDSDGSIASWELRVEG
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole Vincent Jordan et al.
Molecular and cellular biology, 33(15), 3011-3025 (2013-05-30)
We previously identified a gene signature predicted to regulate the epithelial-mesenchymal transition (EMT) in both epithelial tissue stem cells and breast cancer cells. A phenotypic RNA interference (RNAi) screen identified the genes within this 140-gene signature that promoted the conversion